Learn More
Terephthalic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16432678
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16432678 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16432678 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW010098
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Terephthalic acid is one isomer of the three phthalic, a precursor to the polyester PET, used to make clothing and plastic bottles.
Terephthalic acid is one isomer of the three phthalic, a precursor to the polyester PET, used to make clothing and plastic bottles.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terephthalic acid
CAS 100-21-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H6O4
Cantidad 5 g
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (120.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(C(O)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 166.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.13
Porcentaje de pureza 99.11%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism