Learn More
Ácido tereftálico, éster bis-etílico 4000 μg/ml en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Terephthalic Acid Diethyl Ester |
| CAS | 636-09-9 |
| Fórmula molecular | C12 H14 O4 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1,4-diethyl ester, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, diethyl ester (9CI), Terephthalic acid, diethyl ester (6CI,7CI,8CI), Diethyl terephthalate, NSC 68816, p-Benzenedicarboxylic acid diethyl ester, p-Diethyl phthalate, Terephthalic acid diethyl ester, Terephthalic acid, bis-ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-5-7-10(8-6-9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | benceno-1,4-dicarboxilato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 222.2372 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222,0892 g/mol |