Learn More
Ácido tereftálico, éster bis-2-etilhexílico 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Terephthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester |
| CAS | 6422-86-2 |
| Fórmula molecular | C24 H38 O4 |
| Cantidad | 1 mL |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H38O4/c1-5-9-11-19(7-3)17-27-23(25)21-13-15-22(16-14-21)24(26)28-18-20(8-4)12-10-6-2/h13-16,19-20H,5-12,17-18H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCC(CC)CCCC |
| Nombre IUPAC | bis(2-etilhexil) benceno-1,4-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 390.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 390,277 g/mol |