Learn More
Ácido tereftálico, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10487190 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
250 g
5 Kg
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10487190 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10654682 250 g Frasco de plástico 250 g
10082340 500 g Frasco de plástico 500 g
10531564 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
13458418 25 kg Tambor de fibra 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10487190 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 180720010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.70€
    61.65€ / 1 Kg
    Ahorro 11.05€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 100-21-0 | C8H6O4 | 166.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-21-0
Fórmula molecular C8H6O4
Peso molecular (g/mol) 166.13
Número MDL MFCD00002558
Clave InChI KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-phthalic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,4-dicarboxylic acid, p-dicarboxybenzene, p-benzenedicarboxylic acid, p-carboxybenzoic acid, acide terephtalique, para-phthalic acid, tephthol, 1,4-dicarboxybenzene
PubChem CID 7489
ChEBI CHEBI:15702
Nombre IUPAC ácido tereftálico
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terephthalic acid
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 kg
Beilstein 09,841
Índice Merck 15,9305
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkalies, slightly soluble in alcohol, insoluble in chloroform, ether and acetic acid
Punto de sublimación 0402.0°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.13
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino