Learn More
Ácido tereftálico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493950 250 g 250 g
11484184 500 g 500 g
11494184 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493950 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12527.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 100-21-0 | C8H6O4 | 166.132 g/mol
Terephthalic acid is used in the metal organic frame works. Terephthalic acid is used primarily to make polyethylene terephthalate (PET) resins and fibers, polyester fibers, films, polyethylene terephthalate solid-state resins and polyethylene terephthalate engineering resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido tereftálico se utiliza en las obras de estructura orgánica de metal. El ácido tereftaáico se utiliza principalmente para fabricar resinas y fibras de tereftalato de polietileno (PET), fibras de poliéster, películas, resinas de estado sólido de tereftalato de polietileno y resinas de ingeniería de tereftalato de polietileno.
Solubilitly
Soluble en agua (0,017 g/l a 25 °C)
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Debe almacenarse y usarse en fundido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-21-0
Fórmula molecular C8H6O4
Peso molecular (g/mol) 166.132
Número MDL MFCD00002558
Clave InChI KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-phthalic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,4-dicarboxylic acid, p-dicarboxybenzene, p-benzenedicarboxylic acid, p-carboxybenzoic acid, acide terephtalique, para-phthalic acid, tephthol, 1,4-dicarboxybenzene
PubChem CID 7489
ChEBI CHEBI:15702
Nombre IUPAC ácido tereftálico
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terephthalic acid
Punto de fusión 402°C (sublimation)
Densidad 1.51
Temperatura de inflamación 260°C (500°F)
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 1909333
Índice Merck 14,9162
Información de solubilidad slightly soluble in water (0,017g/L at 25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.13
Porcentaje de pureza ≥98%