Learn More
Ácido tereftálico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Terephthalic acid is used in the metal organic frame works. Terephthalic acid is used primarily to make polyethylene terephthalate (PET) resins and fibers, polyester fibers, films, polyethylene terephthalate solid-state resins and polyethylene terephthalate engineering resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido tereftálico se utiliza en las obras de estructura orgánica de metal. El ácido tereftaáico se utiliza principalmente para fabricar resinas y fibras de tereftalato de polietileno (PET), fibras de poliéster, películas, resinas de estado sólido de tereftalato de polietileno y resinas de ingeniería de tereftalato de polietileno.
Solubilitly
Soluble en agua (0,017 g/l a 25 °C)
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Debe almacenarse y usarse en fundido.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Terephthalic acid |
| Punto de fusión | 402°C (sublimation) |
| Densidad | 1.51 |
| Temperatura de inflamación | 260°C (500°F) |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 500 g |
| Beilstein | 1909333 |
| Índice Merck | 14,9162 |
| Información de solubilidad | slightly soluble in water (0,017g/L at 25°C) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.13 |
| Show More |