Learn More
Tereftaldicarboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10153520 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10153520 100 g Frasco de plástico 100 g
10011610 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10153520 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 137891000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 623-27-8 | C8H6O2 | 134.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-27-8
Fórmula molecular C8H6O2
Peso molecular (g/mol) 134.13
Número MDL MFCD00006949
Clave InChI KUCOHFSKRZZVRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-benzenedicarboxaldehyde, p-phthalaldehyde, terephthaldehyde, terephthaldialdehyde, terephthaladehyde, terephthaldicarboxaldehyde, terephthalic aldehyde, 1,4-phthalaldehyde, p-formylbenzaldehyde, terephtaldehyde
PubChem CID 12173
Nombre IUPAC tereftalaldehído
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terephthaldicarboxaldehyde
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 114°C to 116°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 245°C to 248°C
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H4(CHO)2
Cantidad 100 g
Beilstein 07, 675
Información de solubilidad Solubility in water: 3g/L (50°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Terephthaldicarboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2