Learn More
Tereftaldehído monodietilacetal, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10159562 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10159562 25 g Frasco de vidrio 25 g
10159562 25 g Frasco de vidrio 25 g
10207660 100 g Frasco de vidrio 100 g
10207660 100 g Frasco de vidrio 100 g
4 options
Código de producto. 10159562
Proveedor: Thermo Scientific Acros 294630250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 81172-89-6 | C12H16O3 | 208.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81172-89-6
Fórmula molecular C12H16O3
Peso molecular (g/mol) 208.26
Número MDL MFCD00010217
Clave InChI HTMXMFARWHNJDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-diethoxymethyl benzaldehyde, terephthalaldehyde mono diethyl acetal, benzaldehyde, 4-diethoxymethyl, terephthaldehyde mono diethyl acetal, terephthalaldehyde mono-diethyl acetal, pubchem22621, acmc-209tbs, 4-diethoxymethyl-benzaldehyde, 4-diethoxymethy benzaldehyde, 4-diethyoxymethyl benzaldehyde
PubChem CID 595993
Nombre IUPAC 4-(dietoximetil)benzaldehído
SMILES CCOC(OCC)C1=CC=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terephthaldehyde monodiethylacetal
Nombre de nota 97%
Color Marrón a blanco
Densidad 1.0400g/mL
Punto de ebullición 89°C to 93°C (7.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CHOC6H4CH(OC2H5)2
Índice de refracción 1.5050 to 1.5075
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.04
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,chlorinated solvents and,toluene
Estabilizante 0.1 % triethylamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.26
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Terephthaldehyde monodiethylacetal, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.