Learn More
Tereftalaldehído, TRC
Código de producto. 30425840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425840 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30425840 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT1110005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terephthalaldehyde
CAS 623-27-8
Fórmula molecular C8H6O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,4-Benzenedicarboxaldehyde, 1,4-Benzenedialdehyde, 1,4-Benzenedicarbaldehyde, 1,4-Diformylbenzene, 1,4-Terephthaldicarbaldehyde, 4-Formylbenzaldehyde, NSC 13395, Terephthalic Aldehyde, p-Benzenedialdehyde, p-Benzenedicarboxaldehyde, p-Diformylbenzene, p-Formylbenzaldehyde, p-Phthaldialdehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-6H
SMILES O=Cc1ccc(C=O)cc1
Nombre IUPAC tereftalaldehído
Peso molecular (g/mol) 134.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0368