Learn More
Mono(acetal dietílico) de tereftalaldehído, 98 %, estab., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428396 100 g 100 g
11403960 5 g 5 g
11418396 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428396 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15413.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 81172-89-6 | C12H16O3 | 208.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 4-(dietoximetil)benzaldehído se ha utilizado en la síntesis de alcohol 4-(dietoximetil)bencílico.
Solubilidad
Soluble en alcohol, disolventes clorados y tolueno. Se descompone en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacénese bajo gas inerte. Mantener lejos de agentes oxidantes y del aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81172-89-6
Fórmula molecular C12H16O3
Peso molecular (g/mol) 208.26
Número MDL MFCD00010217
Clave InChI HTMXMFARWHNJDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-diethoxymethyl benzaldehyde, terephthalaldehyde mono diethyl acetal, benzaldehyde, 4-diethoxymethyl, terephthaldehyde mono diethyl acetal, terephthalaldehyde mono-diethyl acetal, pubchem22621, acmc-209tbs, 4-diethoxymethyl-benzaldehyde, 4-diethoxymethy benzaldehyde, 4-diethyoxymethyl benzaldehyde
PubChem CID 595993
Nombre IUPAC 4-(dietoximetil)benzaldehído
SMILES CCOC(OCC)C1=CC=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal)
Nombre de nota stabilized
Densidad 1.047
Punto de ebullición 89°C to 93°C (7 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.507
Cantidad 100 g
Beilstein 4293872
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad soluble in alcohol,chlorinated solvents and toluene. Decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.26
Porcentaje de pureza 98%