Learn More
Terconazole, MedChemExpress
Description
Terconazole is a broad-spectrum antifungal medication for the treatment of vaginal yeast infection.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Terconazole |
| Forma física | Powder |
| CAS | 67915-31-5 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H31Cl2N5O3 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | R42470 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 30 mg/mL (56.34 mM) |
| Show More |