Learn More
Terconazol, LoGiCal
Código de producto. 30461871
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461871 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461871 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1286.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terconazole
CAS 67915-31-5
Nombres de analitos o componentes Terconazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C26 H31 Cl2 N5 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Terconazole, 1-[4-[[(2RS,4SR)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-4-(1-methylethyl)piperazine
Fórmula InChI InChI=1S/C26H31Cl2N5O3/c1-19(2)31-9-11-32(12-10-31)21-4-6-22(7-5-21)34-14-23-15-35-26(36-23,16-33-18-29-17-30-33)24-8-3-20(27)13-25(24)28/h3-8,13,17-19,23H,9-12,14-16H2,1-2H3/t23-,26-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)N1CCN(CC1)c2ccc(OC[C@H]3CO[C@@](Cn4cncn4)(O3)c5ccc(Cl)cc5Cl)cc2
Nombre IUPAC 1-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-4-il]metoxi]fenil]-4-propan-2-ilpiperazina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 532.46
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 531.1804 g/mol