Learn More
Terbutrina-d5 (etil-d5), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Terbutryn D5 |
| CAS | 1219804-47-3 |
| Fórmula molecular | C10 2H5 H14 N5 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Terbutryn D5 (ethyl D5), N'-tert-Butyl-6-methylsulfanyl-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19N5S/c1-6-11-7-12-8(15-10(2,3)4)14-9(13-7)16-5/h6H2,1-5H3,(H2,11,12,13,14,15)/i1D3,6D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Nc1nc(NC(C)(C)C)nc(SC)n1 |
| Nombre IUPAC | 4-N-terc-butil-6-metilsulfanil-2-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)-1,3,5-triazina-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 246.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.1675 |