Learn More
Metabolito de terbutilazina SYN 545666 100 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Terbuthylazine Metabolite SYN 545666 |
| CAS | 2206682-85-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Terbuthylazine Metabolite SYN 545666 |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H14 N4 O2 |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, 6-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-methyl- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14N4O2/c1-8(2,3)11-5-9-6(13)12(4)7(14)10-5/h1-4H3,(H2,9,10,11,13,14) |
| SMILES | CN1C(=NC(=NC1=O)NC(C)(C)C)O |
| Mostrar más |