Learn More
Metabolito de terbutilazina CGA 324007 100 μg/ml en acetonitrilo:metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30308801
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30308801 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30308801 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17305500MC100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbuthylazine Metabolite CGA 324007
CAS 309923-18-0
Nombres de analitos o componentes Terbuthylazine Metabolite CGA 324007
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H12 N4 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, 6-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, 6-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12N4O2/c1-7(2,3)11-4-8-5(12)10-6(13)9-4/h1-3H3,(H3,8,9,10,11,12,13)
SMILES CC(C)(C)Nc1nc(O)nc(O)n1
Nombre IUPAC 6-(terc-butilamino)-1,3,5-triazina-2,4-diol
Solvent or Matrix Acetonitrile/Methanol
Peso molecular (g/mol) 184.1958
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.096 g/mol