Learn More
Terbuthylazine, MedChemExpress
Código de producto. 16408826
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16408826 100 mg 100 miligramos
16402296 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16408826 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1847
MedChemExpress Terbuthylazine is an inhibitor of acetolactate syntase (ALS), is a selective herbicide.
Terbuthylazine is an inhibitor of acetolactate syntase (ALS), is a selective herbicide.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbuthylazine
CAS 5915-41-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H16ClN5
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 23 mg/mL (100.13 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CCNC1=NC(Cl)=NC(NC(C)(C)C)=N1
Peso molecular (g/mol) 229.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.71
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid