Learn More
Terbutilazina-d5 (etil-d5), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Terbuthylazine D5 |
| CAS | 222986-60-9 |
| Fórmula molecular | C9 2H5 H11 Cl N5 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H16ClN5/c1-5-11-7-12-6(10)13-8(14-7)15-9(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H2,11,12,13,14,15)/i1D3,5D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Nc1nc(Cl)nc(NC(C)(C)C)n1 |
| Nombre IUPAC | 2-N-terc-butil-6-cloro-4-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)-1,3,5-triazina-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 234.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.1408 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |