Learn More
Terbutilazina 100 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30309294 1 mL
1 options
Código de producto. 30309294 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA17300000AC
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbuthylazine
CAS 5915-41-3
Nombres de analitos o componentes Terbuthylazine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H16 Cl N5
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Terbuthylazine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16ClN5/c1-5-11-7-12-6(10)13-8(14-7)15-9(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H2,11,12,13,14,15)
Tipo de solución Single Solution
SMILES CCNc1nc(Cl)nc(NC(C)(C)C)n1
Nombre IUPAC 2-N-tert-butilo-6-cloro-4-N-etil-1,3,5-triazina-2,4-diamina
Solvent or Matrix Acetone
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 229.71
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.1094 g/mol