Learn More
Clorhidrato de terbutalona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-ethanone Hydrochloride |
| CAS | 1246815-70-2 |
| Fórmula molecular | C12 H17 N O3 . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-ethanone Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO3.ClH/c1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-9(14)6-10(15)5-8;/h4-6,13-15H,7H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)(C)NCC(=O)c1cc(O)cc(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(terc-butilamino)-1-(3,5-dihidroxifenil)etanona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 259.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.0975 |