Learn More
Terbutalina, TRC
Código de producto. 17912785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17912785 50 mg 50 miligramos
17924035 100 mg 100 miligramos
17903395 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17912785 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT10976350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23031-25-6
Fórmula molecular C12 H19 N O3
Peso molecular (g/mol) 225.28
Sinónimo 1,3-Benzenediol, 5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-, Benzyl alcohol, α-[(tert-butylamino)methyl]-3,5-dihydroxy- (8CI), 5-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,3-benzenediol, (±)-Terbutaline, 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol, AR-D 080301, AR-DO80301, Aerodur, Brican, Bricar, Bricaril, Bricyn, Fasma, KWD 2019, Terbutalin, Terbutaline
Nombre IUPAC 5-[2-(tert-butilamino)-1-hidroxietil]benceno-1,3-diol
SMILES CC(C)(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbutaline
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19NO3/c1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-9(14)6-10(15)5-8/h4-6,11,13-16H,7H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.1365
Porcentaje de pureza >95%