Learn More
Terbutaline sulfate, MedChemExpress
Código de producto. 16442279
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16442279 1 g 1 g
16411078 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16442279 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0802
MedChemExpress Terbutaline sulfate is an orally active β2-adrenergic receptor agonist and an active metabolite of bambuterol. Terbutaline sulfate can be used in asthma symptom research.
Terbutaline sulfate is an orally active β2-adrenergic receptor agonist and an active metabolite of bambuterol. Terbutaline sulfate can be used in asthma symptom research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbutaline sulfate
CAS 23031-32-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H19NO3.1/2H2SO4
Cantidad 1 g
Sinónimo Terbutaline hemisulfate
Información de solubilidad H2O : 250 mg/mL (911.34 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (18.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(C(O)CNC(C)(C)C)=CC(O)=C1.[0.5H2SO4]
Peso molecular (g/mol) 274.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.32
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation