Learn More
Sulfato de terbutalina, LoGiCal
Código de producto. 30464057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464057 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464057 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0708.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbutaline Sulfate
CAS 23031-32-5
Nombres de analitos o componentes Terbutaline Sulfate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C12 H19 N O3 . H2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Terbutaline sulfate, Bis[(1RS)-1-(3,5-dihydroxyphenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethanol] sulfate, 1,3-Benzenediol, 5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-, sulfate (2:1), 1,3-Benzenediol, 5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-, sulfate (2:1) (salt) (9CI), Benzyl alcohol, α-[(tert-butylamino)methyl]-3,5-dihydroxy-, sulfate (2:1) (salt) (8CI), (±)-Terbutaline hemisulfate, (±)-Terbutaline sulfate, 1,3-Benzenediol, 5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-, (±)-, sulfate (2:1) (salt), 2-(tert-Butylamino)-1-(3,5-dihydroxyphenyl)ethanol sulfate (2:1), Benzyl alcohol, α-[(tert-butylamino)methyl]-3,5-dihydroxy-, sulfate (2:1) (salt), (±)-, Brethaire, Brethine, Bricanyl, Brithine, Butaliret, Monovent, Terbasmin, Terbul, Terbutalin sulfate, Terbutaline hemisulfate, Terbutaline hemisulphate, dl-Terbutaline sulfate, Bambuterol Hydrochloride Impurity A as Sulphate, Bambuterol Impurity A as Sulphate
Fórmula InChI InChI=1S/2C12H19NO3.H2O4S/c2*1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-9(14)6-10(15)5-8;1-5(2,3)4/h2*4-6,11,13-16H,7H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC 5-[2-(terc-butilamino)-1-hidroxietil]benceno-1,3-diol;ácido sulfúrico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 548.65
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 548.2404 g/mol