Learn More
Terbutalina-d9, TRC
Código de producto. 30409756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30409756 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30409756 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT10975210MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Terbutalin-D9
CAS 1189658-09-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12H10D9NO3
Cantidad 10 mg
Sinónimo Terbutaline D9 (tert-butyl D9)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19NO3/c1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-9(14)6-10(15)5-8/h4-6,11,13-16H,7H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Peso molecular (g/mol) 234.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.193
Porcentaje de pureza >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.