Learn More
Terbutalina-D9, TRC
Código de producto. 30421185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30421185 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30421185 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT1097521MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbutalin-D9
CAS 1189658-09-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12H10D9NO3
Cantidad 1 mg
Sinónimo Terbutaline D9 (tert-butyl D9)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19NO3/c1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-9(14)6-10(15)5-8/h4-6,11,13-16H,7H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Peso molecular (g/mol) 234.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.193
Porcentaje de pureza >95