Learn More
Terbutalina 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30317336 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317336 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17294950AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbutaline
CAS 23031-25-6
Nombres de analitos o componentes Terbutaline
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C12 H19 N O3
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,3-Benzenediol, 5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-, Benzyl alcohol, α-[(tert-butylamino)methyl]-3,5-dihydroxy- (8CI), 5-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,3-benzenediol, (±)-Terbutaline, 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol, AR-D 080301, AR-DO80301, Aerodur, Brican, Bricar, Bricaril, Bricyn, Fasma, KWD 2019, Terbutalin, Terbutaline
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19NO3/c1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-9(14)6-10(15)5-8/h4-6,11,13-16H,7H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1
Nombre IUPAC 5-[2-(terc-butilamino)-1-hidroxietil]benceno-1,3-diol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 225.28
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.1365 g/mol