Learn More
Sulfóxido de terbufoxón, TRC
Código de producto. 30138543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138543 2.5 mg 2.50 miligramo
30135108 10 mg 10 miligramos
30008269 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138543 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT1090852.5MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56165-57-2
Fórmula molecular C9 H21 O4 P S2
Peso molecular (g/mol) 288.36
Sinónimo Phosphorothioic acid, S-[[(1,1-dimethylethyl)sulfinyl]methyl] O,O-diethyl ester, O,O-Diethyl S-(tert-butylsulfinyl)methyl phosphorothioate, Terbufos oxon sulfoxide, Terbufoxon sulfoxide
Nombre IUPAC 2-(dietoxifosforilsulfanilmetilsulfinil)-2-metilpropano
SMILES CCOP(=O)(OCC)SCS(=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbufos-oxon-sulfoxide
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H21O4PS2/c1-6-12-14(10,13-7-2)15-8-16(11)9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.0619