Learn More
Terbufoxon Sulfona, TRC
Código de producto. 30134518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134518 25 mg 25 miligramos
30134184 10 mg 10 miligramos
30010203 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134518 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT10908025MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56070-15-6
Fórmula molecular C9 H21 O5 P S2
Peso molecular (g/mol) 304.36
Sinónimo Phosphorothioic acid, S-[[(1,1-dimethylethyl)sulfonyl]methyl] O,O-diethyl ester, O,O-Diethyl S-(tert-butylsulfonyl)methyl phosphorothioate, Terbufos oxon sulfone, Terbufoxon sulfone
Nombre IUPAC 2-(dietoxfosforilsulfanilmetilsulfonil)-2-metilpropano
SMILES CCOP(=O)(OCC)SCS(=O)(=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbufos-oxon-sulfone
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H21O5PS2/c1-6-13-15(10,14-7-2)16-8-17(11,12)9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.0568