Learn More
Terbufos, TRC
Código de producto. 30409277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30409277 50 mg 50 miligramos
30422514 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30409277 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT10900050MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13071-79-9
Fórmula molecular C9 H21 O2 P S3
Peso molecular (g/mol) 288.43
Sinónimo Phosphorodithioic acid, S-[(tert-butylthio)methyl] O,O-diethyl ester (6CI,7CI,8CI), Methanethiol, (tert-butylthio)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorodithioate (8CI), AC 92100, Counter, Counter 15G, Cyanater, O,O-Diethyl S-(tert-butylthio)methyl phosphorodithioate, O,O-Diethyl S-[[(1,1-dimethylethyl)thio]methyl] phosphorodithioate, S-[(tert-Butylthio)methyl] O,O-diethyl phosphorodithioate, Terbufos, Terbuphos, Terbutifos
Nombre IUPAC tert-butilsulfanilmetilsulfanilo-dietoxi-sulfanilideno-λ^{5}-fosfano
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCSC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbufos
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H21O2PS3/c1-6-10-12(13,11-7-2)15-8-14-9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.0441