Learn More
Terbufos-sulfóxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Terbufos-sulfoxide |
| CAS | 10548-10-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C9 H21 O3 P S3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Phosphorodithioic acid','S-[[(1,1-dimethylethyl)sulfinyl]methyl] O,O-diethyl ester (9CI','ACI), Methanethiol','(tert-butylsulfinyl)-','S-ester with O,O-diethyl phosphorodithioate (8CI), Phosphorodithioic acid','S-[(tert-butylsulfinyl)methyl] O,O-diethyl ester (7CI','8CI), Terbufos sulfoxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H21O3PS3/c1-6-11-13(14,12-7-2)15-8-16(10)9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3 |
| SMILES | CCOP(=S)(OCC)SCS(=O)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | terc-butilsulfinilmetilsulfanil-dietoxi-sulfanilideno-λ 5-fosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 304.43 |
| Mostrar más |