Learn More
Terbufos-sulfona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30314732 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30314732 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17270400AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbufos-sulfone
CAS 56070-16-7
Nombres de analitos o componentes Terbufos-sulfone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H21 O4 P S3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C9H21O4PS3/c1-6-12-14(15,13-7-2)16-8-17(10,11)9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCS(=O)(=O)C(C)(C)C
Nombre IUPAC terc-butilsulfonilmetilsulfanil-dietoxi-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 320.43
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.034 g/mol