Learn More
Terbufos-d10 (O,O-dietil-d10), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Terbufos-d10 (O,O-diethyl-d10) |
| CAS | 1276197-42-2 |
| Fórmula molecular | C9 D10 H11 O2 P S3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | S-[[(1,1-Dimethylethyl)thio]methyl] O,O-di(ethyl-1,1,2,2,2-d5) phosphorodithioate, S-[(tert-Butylthio)methyl]phosphorodithioic acid O,O-di(ethyl-d5) ester, Terbufos-d10, Terbufos-D10 (diethoxy-D10), Terbufos-d10 (O,O-diethyl-d10), tert-Butylsulfanylmethylsulfanyl-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)-thioxo-λμ-phosphane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H21O2PS3/c1-6-10-12(13,11-7-2)15-8-14-9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3/i1D3,2D3,6D2,7D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=S)(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])SCSC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | terc-butilsulfanilmetilsulfanil-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioetoxi)-sulfanilideno-λ 5-fosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 298.492 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.107 |