Learn More
Terbufos 10 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Código de producto. Cantidad
30323153 10 mL
1 options
Código de producto. 30323153 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREL17270000AL
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbufos
CAS 13071-79-9
Nombres de analitos o componentes Terbufos
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H21 O2 P S3
Concentración 10 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phosphorodithioic acid, S-[(tert-butylthio)methyl] O,O-diethyl ester (6CI,7CI,8CI), Methanethiol, (tert-butylthio)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorodithioate (8CI), AC 92100, Counter, Counter 15G, Cyanater, O,O-Diethyl S-(tert-butylthio)methyl phosphorodithioate, O,O-Diethyl S-[[(1,1-dimethylethyl)thio]methyl] phosphorodithioate, S-[(tert-Butylthio)methyl] O,O-diethyl phosphorodithioate, Terbufos, Terbuphos, Terbutifos
Fórmula InChI InChI=1S/C9H21O2PS3/c1-6-10-12(13,11-7-2)15-8-14-9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3
Tipo de solución Solución única
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCSC(C)(C)C
Nombre IUPAC terc-butilsulfanilmetilsulfanil-dietoxi-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Industry Type Pruebas medioambientales
Peso molecular (g/mol) 288.43
Cantidad 10 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 288,0441 g/mol