Learn More
Patrón de terbio para ICP/MS, grado de Claritas PPT, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15608285 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15608285 125 mL 125 ml
1 options
Código de producto. 15608285 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor CLTB21AY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.06€
    100.37€ / 125 ml
    Ahorro 31.69€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Tb10 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Claritas PPT Grade Terbium Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-27-9, 7697-37-2, 7732-18-5
Certificado de análisis Claritas PPT El Certificado de Análisis informa hasta 69 elementos a nivel ppt.
% mín. CAS 0.0, 2.0, 97.99
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
% máx. CAS 0.0, 2.0, 97.99
Fórmula molecular Tb
Número MDL MFCD00011256
Técnica Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS)
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo de solución Solución patrón
Clave InChI GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Tipo Estándar ICP/ICP-MS
SMILES [Tb]
Nombre IUPAC terbio
Solvent or Matrix 2% HNO3
Peso molecular (g/mol) 158.93
PubChem CID 23958
Cantidad 125 mL
ChEBI CHEBI:33376
Grado Trazas ICP/ICP-MS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 10
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio