Learn More
Estándar de terbio: Tb a 10000 μg/mL en HNO3 al 5%, VHG™
Código de producto. 30003029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003029 100 mL 100 ml
30003028 250 mL 250 ml
30003137 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30003029 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGTTBN100
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de terbio: Tb a 10000 μg/mL en HNO3 al 5%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbium
CAS 7440-27-9
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Terbium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Tb
Concentración 10000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Terbium ingot, Terbium foil
Fórmula InChI InChI=1S/Tb
SMILES [Tb]
Nombre IUPAC terbio
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Peso molecular (g/mol) 158.925
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.925 g/mol