Learn More
Estándar de terbio: Tb a 1000 μg/mL en HNO3 al 5%, VHG™
Descripción
Estándar de terbio: Tb a 1000 μg/mL en HNO3 al 5%
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Terbium |
| CAS | 7440-27-9 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Terbium |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | Tb |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Terbium ingot, Terbium foil |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Tb |
| Mostrar más |