Learn More
Objetivo de pulverización de terbio, 50,8 mm de diámetro x 3,18mm de grosor, Thermo Scientific™
Código de producto. 15432437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15432437 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15432437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045738.KS
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbium sputtering target
Nombre de nota 50.8mm dia. x 3.18mm thick
CAS 7440-27-9
Cantidad 1 Ea.
Fórmula molecular Tb
Número MDL MFCD00011256
Sinónimo unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Tb]
Nombre IUPAC terbio
Peso molecular (g/mol) 158.93
PubChem CID 23958
ChEBI CHEBI:33376