Learn More
Piezas de terbio, dendríticas destiladas, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11361609 1 g 1 g
11351609 5 g 5 g
11341609 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11361609 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012258.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-27-9 | Tb | 158.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-27-9
Fórmula molecular Tb
Peso molecular (g/mol) 158.93
Número MDL MFCD00011256
Clave InChI GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23958
ChEBI CHEBI:33376
Nombre IUPAC terbio
SMILES [Tb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbium pieces
Color Plata a gris
Nombre de nota Distilled dendritic
Cantidad 1 g
Olor Odorless
Formulario Piezas
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3178
Porcentaje de pureza 99.9%