Learn More
Piezas de terbio, dendríticas destiladas, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Terbium pieces |
| Color | Plata a gris |
| Nombre de nota | Distilled dendritic |
| Cantidad | 25 g |
| Olor | Odorless |
| Formulario | Piezas |
| Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
| Número UN | UN3178 |
| Porcentaje de pureza | 99.9% |