Learn More
Patrón interno de terbio: Tb a 10 μg/mL en HNO3 al 2%, VHG™
Código de producto. 17983546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17983546 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 17983546 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLISATB100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Patrón interno de terbio: Tb a 10 μg/mL en HNO3 al 2%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbium
CAS 7440-27-9
Métodos Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS)
Nombres de analitos o componentes Terbium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Tb
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Terbium ingot, Terbium foil
Fórmula InChI InChI=1S/Tb
SMILES [Tb]
Nombre IUPAC terbio
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Peso molecular (g/mol) 158.925
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 158,925 g/mol