Learn More
Lámina de terbio, 0,62 mm de grosor, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374657
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
11374657 25 x 25 mm 25 mm
11490231 50 x 50 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11374657
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039695.FF
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-27-9 | Tb | 158.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-27-9
Fórmula molecular Tb
Peso molecular (g/mol) 158.93
Número MDL MFCD00011256
Clave InChI GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23958
ChEBI CHEBI:33376
Nombre IUPAC terbio
SMILES [Tb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbium foil
Nombre de nota 0.62mm (0.024 in.) thick
Cantidad 25 x 25 mm
Envase Mylar bajo argón
Peso ≈3.2g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Porcentaje de pureza 99.9%