Learn More
Lámina de terbio, 0,25 mm de grosor, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450280 50 x 50 mm cada uno
11311799 25 x 25 mm 25 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450280 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012429.FI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 7440-27-9 | Tb | 158.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-27-9
Fórmula molecular Tb
Peso molecular (g/mol) 158.93
Número MDL MFCD00011256
Clave InChI GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23958
ChEBI CHEBI:33376
Nombre IUPAC terbio
SMILES [Tb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbium foil
Nombre de nota 0.25mm (0.01 in.) thick
Cantidad 50 x 50 mm
Envase Mylar bajo argón
Peso ≈1.29g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Porcentaje de pureza 99.9%