Learn More
Terbinafina, TRC
Código de producto. 30135644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135644 10 g 10 g
30133665 1 g 1 g
17923805 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135644 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT10751310G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91161-71-6
Fórmula molecular C21 H25 N
Peso molecular (g/mol) 291.43
Sinónimo 1-Naphthalenemethanamine, N-[(2E)-6,6-dimethyl-2-hepten-4-yn-1-yl]-N-methyl-, 1-Naphthalenemethanamine, N-(6,6-dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-, (E)-, 1-Naphthalenemethanamine, N-[(2E)-6,6-dimethyl-2-hepten-4-ynyl]-N-methyl- (9CI), N-[(2E)-6,6-Dimethyl-2-hepten-4-yn-1-yl]-N-methyl-1-naphthalenemethanamine, Daskil, Eksifine, Fungoterbin, Lamasil, Mycoterbin, SF 86-327, TDT 067, Tebina, Terbinafine, Terbinol, Terbisil, YY 1084
Nombre IUPAC (E)-N,6,6-trimetil-N-(naftalena-1-ilmetil)hept-2-en-4-yn-1-amina
SMILES CN(C\C=C\C#CC(C)(C)C)Cc1cccc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbinafine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25N/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3/b9-5+
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.1987
Porcentaje de pureza >95%