Learn More
Clorhidrato de N-óxido de terbinafina, Mikromol™
Código de producto. 17930536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17930536 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17930536 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0696.12
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N-óxido de terbinafina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbinafine N-Oxide Hydrochloride
CAS 2734417-01-5
Nombres de analitos o componentes Terbinafine N-Oxide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H25 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Terbinafine N-Oxide Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25NO.ClH/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4,23)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19;/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3;1H/b9-5+;
SMILES Cl.CC(C)(C)C#C\C=C\C[N+](C)([O-])Cc1cccc2ccccc12
Nombre IUPAC Óxido de (E)-N,6,6-trimetil-N-(naftalen-1-ilmetil)hept-2-en-4-yn-1-amina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 343.89
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.1703 g/mol