Learn More
Terbinafine, MedChemExpress
Descripción
Terbinafine (TDT 067) is an orally active and potent antifungal agent. Terbinafine is a potent non-competitive inhibitor of squalene epoxidase from Candida, with a Ki of 30 nM. Terbinafine also shows antibacterial activity against certain Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Terbinafine |
| Forma física | Solid |
| CAS | 91161-71-6 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H25N |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | TDT 067 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (343.14 mM) |
| Mostrar más |