Learn More
Clorhidrato de terbinafina, LoGiCal
Código de producto. 30462752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462752 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462752 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0696.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbinafine hydrochloride
CAS 78628-80-5
Nombres de analitos o componentes Terbinafine hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C21 H25 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Terbinafine Hydrochloride, 1-Naphthalenemethanamine, N-[(2E)-6,6-dimethyl-2-hepten-4-ynyl]-N-methyl-, hydrochloride (9CI), 1-Naphthalenemethanamine, N-(6,6-dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-, hydrochloride, (E)-, Bramazil, Bramizil, Lamisil, Muzonal, Terbina
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19;/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3;1H/b9-5+;
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.CN(C\C=C\C#CC(C)(C)C)Cc1cccc2ccccc12
Nombre IUPAC (E)-N,6,6-trimetil-N-(naftalen-1-ilmetil)hept-2-en-4-in-1-amina; clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 327.89
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 327,1754 g/mol