Learn More
Clorhidrato de terbinafina 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15608735 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15608735 5 g 5 g
15698725 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15608735 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461260050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-07-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78628-80-5
Fórmula molecular C21H25N·HCl
Peso molecular (g/mol) 327.89
Clave InChI BWMISRWJRUSYEX-SZKNIZGXSA-N
Sinónimo terbinafine hydrochloride, terbinafine hcl, lamisil, terbinafine hydrochioride, lamisil krem, lamisil at, zabel, terbinafinum latin, terbinafina spanish, zimig
PubChem CID 5282481
ChEBI CHEBI:77614
Nombre IUPAC (E)-N,6,6-trimetil-N-(naftalen-1-ilmetil)hept-2-en-4-in-1-amina; clorhidrato
SMILES CC(C)(C)C#CC=CCN(C)CC1=CC=CC2=CC=CC=C21.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbinafine hydrochloride
Punto de fusión 214.0°C
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad (5% in methanol) Clear solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.89
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Terbinafine hydrochloride, 99%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Terbinafine hydrochloride