Learn More
Terbinafina-d3 HCl (N-metil-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Terbinafine-d3 HCl (N-methyl-d3) |
| CAS | 1310012-15-7 |
| Fórmula molecular | C21H22D3N.HCl |
| Cantidad | 0.005 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19;/h5-7,9-14 H,16-17H2,1-4H3;1 H/b9-5+;/i4D3; |
| SMILES | CC(C)(C)C#C/C=C/CN(C([2 H])([2 H])[2 H])CC1=CC=CC2=CC=CC=C21.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de (E)-6,6-dimetil-N-(metil-d3)-N-(naftalen-1-ilmetil)hept-2-en-4-in-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 330.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.2 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |