Learn More
Terazosina (piperazina D8), TRC
Código de producto. 30420413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30420413 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30420413 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT1050025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terazosin (piperazine D8)
CAS 1006718-20-2
Fórmula molecular C19H17D8N5O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[(tetrahydro-2-furanyl)carbonxyl]piperazine-d8
Fórmula InChI InChI=1S/C19H25N5O4/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H2,20,21,22)/i5D2,6D2,7D2,8D2
SMILES NC1=NC(N2C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(C3CCCO3)=O)C([2H])([2H])C2([2H])[2H])=NC4=CC(OC)=C(OC)C=C41
Peso molecular (g/mol) 395.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.079