Learn More
Clorhidrato de Terazosina, TRC
Código de producto. 30426197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30426197 1 g
30425471 250 mg
30416118 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426197 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT1050001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63590-64-7
Fórmula molecular C19 H25 N5 O4 . H Cl
Peso molecular (g/mol) 423.89
Sinónimo Terazosin
Nombre IUPAC [4-(4-amino-6,7-dimetoxi-quinazolina-2-il)piperazina-1-il]-tetrahidrofurano-2-il-metanano; Cloruro
SMILES Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4CCCO4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terazosin, Hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H25N5O4.ClH/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H