Learn More
Tocris Bioscience™ Terazosin hydrochloride
Descripción
α1- and α2B-adrenoceptor antagonist (Ki values are 3.3, 0.7, 1.1, 7.7, 1510 and 78.2 nM for α1A, α1B, α1D, α2B, α2A and α2C receptors respectively). Antihypertensive following oral or intravenous administration in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Terazosin hydrochloride |
| CAS | 63074-08-8 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C19H26ClN5O4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 423.9 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 423.898 |